Wichtige Dokumente
33969
Indoxacarb
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
7-Chlor-2,5-dihydro-2-[N-(methoxycarbonyl)-4-(trifluormethoxy)-anilinocarbonyl]-indeno[1,2-e][1,3,4]oxadiazin-4a(3H)-carbonsäure-methylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Beschreibung
mixture of isomers
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
COC(=O)N(C(=O)N1CO[C@]2(Cc3cc(Cl)ccc3C2=N1)C(=O)OC)c4ccc(OC(F)(F)F)cc4
InChI
1S/C22H17ClF3N3O7/c1-33-18(30)21-10-12-9-13(23)3-8-16(12)17(21)27-28(11-35-21)19(31)29(20(32)34-2)14-4-6-15(7-5-14)36-22(24,25)26/h3-9H,10-11H2,1-2H3/t21-/m0/s1
InChIKey
VBCVPMMZEGZULK-NRFANRHFSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1B - STOT RE 1
Zielorgane
Blood,Nervous system,Heart, Heart,Nervous system,Blood system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?