Merck
32273
Supelco
4-tert.-Octylphenol-3,5-d2 -Lösung
100 μg/mL in acetone, analytical standard
Synonym(e):
4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)-phenol-3,5-d2, 4-tert-OP-D2
Größe auswählen
1 ML
514,00 €
514,00 €
Versandbereit am31. März 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 ML
514,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14D2H20O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.34
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
77101502
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
514,00 €
Versandbereit am31. März 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Konzentration
100 μg/mL in acetone
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
environmental
Format
single component solution
Massenverschiebung
M+2
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[2H]c1cc(O)cc([2H])c1C(C)(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C14H22O/c1-13(2,3)10-14(4,5)11-6-8-12(15)9-7-11/h6-9,15H,10H2,1-5H3/i6D,7D
InChIKey
ISAVYTVYFVQUDY-QFIQSOQBSA-N
Anwendung
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)