Merck
861291
Supelco
PAH-Mix 3
certified reference material, in methylene chloride: methanol (1:1) (varied)
About This Item
UNSPSC-Code:
77101502
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Beschreibung
Separate Source
Produktlinie
TraceCERT®
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
ampule of 1 mL
Konzentration
in methylene chloride: methanol (1:1) (varied)
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
environmental
Format
multi-component solution
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Sonstige Hinweise
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Rechtliche Hinweise
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analyt
Beschreibung
    Acenaphthene 1000 μg/mL
    Acenaphthylene 2000 μg/mL
    Anthracene 100 μg/mL
    Benz[a]anthracene 100 μg/mL
    Benzo[b]fluoranthene 100 μg/mL
    Benzo[k]fluoranthene 100 μg/mL
    Benzo[ghi]perylene 200 μg/mL
    Benzo[a]pyrene 100 μg/mL
    Chrysene 100 μg/mL
    Dibenz[a,h]anthracene 200 μg/mL
    Fluoranthene 100 μg/mL
    Fluorene 200 μg/mL
    Indeno[1,2,3-cd]pyrene 100 μg/mL
    1-Methylnaphthalene 1000 μg/mL
    2-Methylnaphthalene 1000 μg/mL
    Naphthalene 1000 μg/mL
    Phenanthrene 100 μg/mL
    Pyrene 100 μg/mL
    Alle anzeigen (18)
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)