Merck
318728
Sigma-Aldrich
Bromkresolgrün/Methylrot, gemischter Indikator -Lösung
in methanol
Synonym(e):
Tetrabromocresolsulfonphthalein
About This Item
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.47
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
liquid
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
Bromocresol Green, 0.1%
Methyl Red, 0.02%
Konzentration
in methanol
Dichte
0.839 g/mL at 25 °C
λmax
434 nm
ε (Extinktionskoeffizient)
≥10000 at 282-288 nm in methanol
≥20000 at 509-519 nm in methanol
≥7000 at 329-335 nm in methanol
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccccc2C(O)=O.Cc3c(Br)c(O)c(Br)cc3C4(OS(=O)(=O)c5ccccc45)c6cc(Br)c(O)c(Br)c6C
InChI
1S/C21H14Br4O5S.C15H15N3O2/c1-9-12(7-14(22)19(26)17(9)24)21(13-8-15(23)20(27)18(25)10(13)2)11-5-3-4-6-16(11)31(28,29)30-21;1-18(2)12-9-7-11(8-10-12)16-17-14-6-4-3-5-13(14)15(19)20/h3-8,26-27H,1-2H3;3-10H,1-2H3,(H,19,20)/b;17-16+
InChIKey
MFUUASJGLBWWPF-ZYSYNQLUSA-N
Allgemeine Beschreibung
Mixed indicator solutions of bromocresol green (pk 4.9) and methyl red (pk 5) give a red color in acidic conditions and green color in basic conditions with a sharp transition through grey color at pH 5.1 as the two colors are complementary.[1]
Anwendung
Geeignet für Titration von Morpholin
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
51.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
11.0 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
S M Khopkar
Basic Concepts Of Analytical Chemistry (1998)
Fragen
  1. Please message minimum level of Bromocresol green indicator
    1 Antwort
    1. This solution is formulated to contain Bromocresol Green at 0.1% (1 mg/mL) amd Methyl Red at 0.02% (200 ug/mL). The final concentration is not determined, however the Extinction Coefficients and optimum Wavelengths are reported on the lot specific Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sial/318728#product-documentation
      Hilfreich?