Wichtige Dokumente
29140
Cyclohexanon
puriss. p.a., ≥99.5% (GC)
Synonym(e):
pimelic ketone
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
3.4 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
3.4 mmHg ( 20 °C)
Qualität
puriss. p.a.
Assay
≥99.5% (GC)
Selbstzündungstemp.
788 °F
Expl.-Gr.
1.1 %, 100 °F
9.4 %
Verunreinigungen
≤0.5% water
Abdampfrückstand
≤0.05%
Brechungsindex
n20/D 1.450 (lit.)
n20/D 1.450
bp
155 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−47 °C (lit.)
Dichte
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
Kationenspuren
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
O=C1CCCCC1
InChI
1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H2
InChIKey
JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
111.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
44 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?