Merck
C11081
Sigma-Aldrich
Tetrabromomethan
ReagentPlus®, 99%
Synonym(e):
Kohlenstofftetrabromid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
CBr4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
331.63
Beilstein:
1732799
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
40 mmHg ( 96 °C)
Qualitätsniveau
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
99%
Form
crystals
bp
190 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
88-90 °C (lit.)
SMILES String
BrC(Br)(Br)Br
InChI
1S/CBr4/c2-1(3,4)5
InChIKey
HJUGFYREWKUQJT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Tetrabromomethan kann als Mediator, Katalysator und Reagenz bei der Synthese wertvoller Chemikalien dienen.
Anwendung
Tetrabromomethan kann in folgenden Anwendungen verwendet werden:
  • Als Transfermittel für die Copolymerisation von Methylmethacrylat und p-Divinylbenzol zur Bildung löslicher vernetzter Polymere.
  • Als Katalysator für die aerobe photooxidative Synthese von aromatischen Estern aus Benzylalkoholen unter metallfreien Bedingungen.
  • Bromierung von Adamantan und seinen Derivaten in Gegenwart von Eisenverbindungen als Katalysator.
Rechtliche Hinweise
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Recent advances in the application of tetrabromomethane in organic synthesis
Kumar S, et al.
Inorganic chemistry frontiers, 8(15), 4288-4314 (2021)
Preparation of soluble microgel by the copolymerization of methylmethacrylate with p?divinylbenzene in the presence of tetrabromomethane.
Chen H
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 22(9), 2123-2130 (1984)
Bromination of adamantane and its derivatives with tetrabromomethane catalyzed by iron compounds.
Khusnutdinov RI
Russ. J. Org. Chem., 51(2), 184-187 (2015)
Aerobic oxidative esterification of benzyl alcohols with catalytic tetrabromomethane under visible light irradiation.
Nobuta T
Tetrahedron Letters, 53(39), 5306-5308 (2012)
Wendan Cheng et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 12(26), 6880-6887 (2006-06-23)
Electronic origin for nonresonant enhancement of nonlinear optical response in the complexes formed from tetraalkylammonium halide and carbon tetrabromide is provided in view of electrostatic potentials of intermolecular donor (halide ion)-acceptor (CBr(4)). The calculated electrostatic potentials of donor-acceptor range from