Merck
28613-U
Hamilton® 75N Spritze
75N, volume 5 μL, needle size 26s ga (cone tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
cone tip stainless steel (point style 1)
Kanülengröße
26s ga (cone tip)
Beschreibung
5uL
Leistungsmerkmale
Microliter
Syringe, Fixed Needle
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Hamilton 203189
Kanüle L
51 mm (2 in.)
Volumen
5 μL
Kompatibilität
for use with CTC A200S PAL Instruments (cemented needle)
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ekaterina Friebel et al.
Cell, 181(7), 1626-1642 (2020-05-30)
Brain malignancies can either originate from within the CNS (gliomas) or invade from other locations in the body (metastases). A highly immunosuppressive tumor microenvironment (TME) influences brain tumor outgrowth. Whether the TME is predominantly shaped by the CNS micromilieu or