Merck
270113
Sigma-Aldrich
Schwefelsäure, rauchend
ACS reagent, 30% free SO3 basis
Synonym(e):
Oleum
About This Item
Lineare Formel:
H2SO4 · (SO3)x
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
98.08
Beilstein:
2037554
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
Qualität
ACS reagent
Dampfdichte
3 (vs air)
Dampfdruck
2 mmHg ( 25 °C)
Konzentration
30% (free SO3)
Glührückstand
≤0.002%
Farbe
colorless to very light brown
Dichte
1.925 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
nitrate (NO3-): ≤1 ppm
Kationenspuren
As: ≤0.03 ppm
Fe: ≤2 ppm
NH4+: ≤3 ppm
SMILES String
O=S(=O)=O.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.O3S/c1-5(2,3)4;1-4(2)3/h(H2,1,2,3,4);
InChIKey
HIFJUMGIHIZEPX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)