Merck
24582
Hamilton® needles for RN syringes, cone tip
volume 5-10 μL, ASRN (Autosampler Removable Needle), pkg of 6 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Materialien
stainless steel
Kanülengröße
(Pt. Style 1 (cone tip))
Leistungsmerkmale
ASRN (Autosampler Removable Needle)
Verpackung
pkg of 6 ea
Hersteller/Markenname
Hamilton 7785-01
Kanüle L
43 mm
Volumen
5-10 μL
Kompatibilität
for use with Hamilton 5μL-10μL syringe
for use with Hamilton Hamilton Gastight SyringeModel 175ASRN
Rechtliche Hinweise
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)