Wichtige Dokumente
240540
Benzoylchlorid
ReagentPlus®, ≥99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
4.88 (vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 32 °C)
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
≥99%
Selbstzündungstemp.
1056 °F
Expl.-Gr.
4.9 %
Brechungsindex
n20/D 1.553 (lit.)
bp
198 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−1 °C (lit.)
Dichte
1.211 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
ClC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H5ClO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChIKey
PASDCCFISLVPSO-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
161.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
72 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?