Merck
235628
Sigma-Aldrich
Vanillinazin
99%
About This Item
Lineare Formel:
[4-(HO)C6H3-3-(OCH3)CH=N-]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
300.31
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
Form
powder, crystals or chunks
mp (Schmelzpunkt)
179-181 °C (lit.)
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
COc1cc(ccc1O)\C=N\N=C\c2ccc(O)c(OC)c2
InChI
1S/C16H16N2O4/c1-21-15-7-11(3-5-13(15)19)9-17-18-10-12-4-6-14(20)16(8-12)22-2/h3-10,19-20H,1-2H3/b17-9+,18-10+
InChIKey
GGQDJSIYHIRXDW-BEQMOXJMSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)