Merck
208272
Sigma-Aldrich
Vanadium(III)-chlorid
97%
Synonym(e):
Vanadium trichloride
About This Item
Lineare Formel:
VCl3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
157.30
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: vanadium
Dichte
3 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
Cl[V](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.V/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChIKey
HQYCOEXWFMFWLR-UHFFFAOYSA-K
Allgemeine Beschreibung
Vanadium(III)-chlorid ist ein kristalliner Feststoff mit variablen Oxidationszuständen. Es wird häufig als Katalysator für die organische Synthese, Polymerisationsprozesse und Redox-Batterien eingesetzt. Es wirkt als Reduktionsmittel.
Anwendung
Vanadiumchlorid kann als Reduktionsmittel zur Bestimmung von Nitraten und Nitriten in Wasserproben verwendet werden. Es kann in Redox-Flussbatterien eingesetzt werden. Vanadiumtrichlorid katalysiert Pinacol-Kupplungsreaktionen von Benzaldehyd in Wasser. Es agiert auch als milder und effizienter Katalysator für die chemoselektive Entschützung von Acetoniden.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Thanh-Binh Nguyen et al.
Environmental management, 63(4), 455-465 (2018-02-06)
The objective of this study was to examine the feasibility of sewage sludge composting using a simple aeration method. Two consecutive composting trials (run A and run B) using Japanese sludge and woodchips (1:1, v/v) were conducted in cubic boxes
Xiaoliang Xu et al.
The Journal of organic chemistry, 70(21), 8594-8596 (2005-10-08)
A catalytic pinacol coupling using water as a solvent was performed by a catalytic amount of vanadium(III) chloride and metallic Al as a co-reductant. A combination forms a binary catalytic system, being in sharp contrast to the reaction in organic
Vanadium (III) chloride: A mild and efficient catalyst for the chemoselective deprotection of acetonides.
Sabitha G, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 238(1), 229-232 (2005)
Chiara Pennesi et al.
PloS one, 8(10), e76870-e76870 (2013-11-10)
The use of dried and re-hydrated biomass of the seagrass Posidonia oceanica was investigated as an alternative and -low-cost biomaterial for removal of vanadium(III) and molybdenum(V) from wastewaters. Initial characterisation of this biomaterial identified carboxylic groups on the cuticle as
Heyam Mohamed Ali Sidahmed et al.
BMC complementary and alternative medicine, 13, 183-183 (2013-07-23)
Mitrella kentii (M. kentii) (Bl.) Miq, is a tree-climbing liana that belongs to the family Annonaceae. The plant is rich with isoquinoline alkaloids, terpenylated dihydrochalcones and benzoic acids and has been reported to possess anti-inflammatory activity. The purpose of this