Wichtige Dokumente
22182
Cellulose Chromatography Resin
acid washed, from spruce, 100-700 mesh
Synonym(e):
Baumwolllinters
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Cellulosepulver, acid washed, from spruce, for column chromatography
Biologische Quelle
spruce
Qualitätsniveau
Qualität
for column chromatography
acid washed
Form
powder
Methode(n)
LPLC: suitable
Faser L
0.02-0.15 mm
Verunreinigungen
≤0.05% ether extract
Glührückstand
~0.01%
Matrix
Cellulose
Aktive Matrixgruppe
polymer
Partikelgröße
20-150 μm
Kationenspuren
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Eignung
suitable for column chromatography
Trenntechnik
size exclusion (SEC)
SMILES String
O1[C@H](C(C(C(C1CO)O)O)O)O[C@@H]2C(OC(C(C2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3?,4?,5?,6?,7?,8?,9?,10-,11?,12+/m1/s1
InChIKey
GUBGYTABKSRVRQ-WFVLMXAXSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?