S5504
Sigmacell Cellulose
Type 50, 50 μm
Synonym(e):
Cellulosepulver, Baumwolllinters
About This Item
Empfohlene Produkte
Typ
Type 50
Partikelgröße
50 μm
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3?,4?,5?,6?,7?,8?,9?,10-,11?,12+/m1/s1
InChIKey
GUBGYTABKSRVRQ-WFVLMXAXSA-N
Anwendung
Rekonstituierung
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable