Merck
200190
Sigma-Aldrich
Tetrachromfärbung (MacNeal)
Größe auswählen
25 G
111,00 €
111,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
111,00 €
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.47
111,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Qualitätsniveau
λmax
524 nm
640 nm (2nd)
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Na+].[Na+].[Cl-].[Cl-].CN(C)c1ccc2nc3ccc(N)cc3[s+]c2c1.CN(C)c4ccc5nc6ccc(cc6[s+]c5c4)N(C)C.[O-]c7c(Br)cc8c(Oc9c(Br)c([O-])c(Br)cc9C8%10OC(=O)c%11ccccc%10%11)c7Br
InChI
1S/C20H8Br4O5.C16H18N3S.C14H14N3S.2ClH.2Na/c21-11-5-9-17(13(23)15(11)25)28-18-10(6-12(22)16(26)14(18)24)20(9)8-4-2-1-3-7(8)19(27)29-20;1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;1-17(2)10-4-6-12-14(8-10)18-13-7-9(15)3-5-11(13)16-12;;;;/h1-6,25-26H;5-10H,1-4H3;3-8H,15H2,1-2H3;2*1H;;/q;2*+1;;;2*+1/p-4
InChIKey
QXEIULMZMFFXLM-UHFFFAOYSA-J
Allgemeine Beschreibung
Tetrachrome stain along with silver stain is used in MacNeal staining method. Tetrachrome stains nucleus blue and silver stain highlight calcification.[1]
Biochem./physiol. Wirkung
Tetrachrome Stain (MacNeal) has been used to stain mouse blood smears to readily identify several morphologically distinct cell types and lineages.[2]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Role of calcification inhibitors in the pathogenesis of vascular calcification in chronic kidney disease (CKD).
Moe SM
Kidney International, 67, 2295-2304 (2005)