Merck
19170
Sigma-Aldrich
3-Buten-1-ol
purum, ≥98.0% (GC)
Synonym(e):
Allylcarbinol
Größe auswählen
25 ML
108,00 €
108,00 €
Versandbereit am04. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 ML
108,00 €
About This Item
Lineare Formel:
CH2=CHCH2CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
72.11
Beilstein:
1633504
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
108,00 €
Versandbereit am04. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
purum
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.421 (lit.)
n20/D 1.422
bp
112-114 °C (lit.)
Dichte
0.838 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
allyl
hydroxyl
SMILES String
OCCC=C
InChI
1S/C4H8O/c1-2-3-4-5/h2,5H,1,3-4H2
InChIKey
ZSPTYLOMNJNZNG-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
3-Buten-1-ol was used as a starting reagent in asymmetric total synthesis of natural seimatopolide B[1]. It was also used in the synthesis of catalytic bimetallic nanoparticles[2].
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
91.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
33 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Alternating copolymers of functional alkenes with carbon monoxide.
Kacker S, et al.
Macromolecules, 29(18), 5852-5858 (1996)
Biologically programmed synthesis of bimetallic nanostructures.
Slocik JM and Naik RR.
Advanced Materials, 18(15), 1988-1992 (2006)
Chada Raji Reddy et al.
Organic & biomolecular chemistry, 11(20), 3355-3364 (2013-04-09)
The asymmetric total synthesis of natural seimatopolide B along with its enantiomer is described starting from readily available 5-hexen-1-ol and 3-buten-1-ol. The key steps involved are Jacobson hydrolytic kinetic resolution, proline-catalyzed α-hydroxylation, Yamaguchi esterification and ring-closing metathesis. This asymmetric total