Merck
16704
Supelco
Butyrophenon
analytical standard
Synonym(e):
1-Benzoylpropan, 1-Phenyl-1-butanon, NSC 8463, Phenyl-propylketon
Größe auswählen
1 ML
63,00 €
63,00 €
Versandbereit am04. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 ML
63,00 €
About This Item
Lineare Formel:
C6H5COCH2CH2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
148.20
Beilstein:
508305
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
85151701
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
63,00 €
Versandbereit am04. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Brechungsindex
n20/D 1.519-1.521
n20/D 1.520 (lit.)
bp
228-230 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
11-13 °C (lit.)
Dichte
1.021 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
SMILES String
CCCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O/c1-2-6-10(11)9-7-4-3-5-8-9/h3-5,7-8H,2,6H2,1H3
InChIKey
FFSAXUULYPJSKH-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
192.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
89 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Adriana Arigò et al.
Journal of chromatography. A, 1649, 462183-462183 (2021-05-27)
In the European Union, cosmetic products are regulated by the Cosmetics Regulation (EC) No. 1223/2009. The Analytical Working Group of the International Fragrance Association (IFRA) suggested that a new sensitive analytical method is needed to determine psoralens in finished cosmetic