Wichtige Dokumente
124338
Butyrophenon
≥99%
Synonym(e):
1-Benzoylpropan, 1-Phenyl-1-butanon, NSC 8463, Phenyl-propylketon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.520 (lit.)
bp
228-230 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
11-13 °C (lit.)
Dichte
1.021 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
phenyl
SMILES String
CCCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O/c1-2-6-10(11)9-7-4-3-5-8-9/h3-5,7-8H,2,6H2,1H3
InChIKey
FFSAXUULYPJSKH-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
190.4 °F
Flammpunkt (°C)
88 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)