Wichtige Dokumente
15263
Bis(triphenylphosphoranyliden)ammoniumchlorid
Selectophore™
Synonym(e):
Hexaphenyldiphosphazenium-chlorid, PPNCl
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
Selectophore™
Qualitätsniveau
mp (Schmelzpunkt)
270-272 °C (lit.)
274-276 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ClP(N=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)(c4ccccc4)(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C36H30ClNP2/c37-40(34-25-13-4-14-26-34,35-27-15-5-16-28-35,36-29-17-6-18-30-36)38-39(31-19-7-1-8-20-31,32-21-9-2-10-22-32)33-23-11-3-12-24-33/h1-30H
InChIKey
QMTYWEYUVVWPQL-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)