Wichtige Dokumente
52586
1,1,1,3,3,3-Hexakis-(dimethylamino)-diphosphazenium-tetrafluoroborat
≥98.0% (T)
Synonym(e):
Bis-[tris-(dimethylamino)-phosphoranyliden]-ammonium-tetrafluoroborat, Phosphazenium-tetrafluoroborat P2-BF4
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98.0% (T)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
≥260 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
F[B-](F)(F)F.CN(C)P(=[N+]=P(N(C)C)(N(C)C)N(C)C)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C12H36N7P2.BF4/c1-14(2)20(15(3)4,16(5)6)13-21(17(7)8,18(9)10)19(11)12;2-1(3,4)5/h1-12H3;/q+1;-1
InChIKey
DPIDWCQJGWFENO-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?