Merck
14470
Sigma-Aldrich
Zinkborat
technical, light, ≥45% ZnO basis, ≥36% B2O3 basis
About This Item
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Qualität
technical
Form
solid
Zusammensetzung
B2O3, ≥36%
ZnO, ≥45%
Eignung der Reaktion
core: zinc
reagent type: catalyst
Verlust
≤19% loss on ignition, 800 °C, 1h
SMILES String
[Zn++].[Zn++].[Zn++].[O-]B([O-])[O-].[O-]B([O-])[O-]
InChI
1S/2BO3.3Zn/c2*2-1(3)4;;;/q2*-3;3*+2
InChIKey
BIKXLKXABVUSMH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fragen
  1. xrd data for zinc borate
    1 Antwort
    1. X-Ray diffraction analysis is not performed on this product. It may be helpful to view the peer-reviewed articles related to this product: https://www.sigmaaldrich.com/search/14470?focus=papers&page=1&perpage=30&sort=relevance&term=14470&type=citation_search
      Hilfreich?