Wichtige Dokumente
14389
Delphinidinchlorid
analytical standard
Synonym(e):
3,3′,4′,5,5′,7-Hexahydroxy-flavyliumchlorid, 3,5,7-Trihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-1-benzopyryliumchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Assay
≥90.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Verunreinigungen
≤8.0% water
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Cl-].Oc1cc(O)c2cc(O)c([o+]c2c1)-c3cc(O)c(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H10O7.ClH/c16-7-3-9(17)8-5-12(20)15(22-13(8)4-7)6-1-10(18)14(21)11(19)2-6;/h1-5H,(H5-,16,17,18,19,20,21);1H
InChIKey
FFNDMZIBVDSQFI-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?