Merck
09928
Sigma-Aldrich
1-Boc-azetidin-3-carbonsäure
≥98.0% (TLC)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H15NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.22
Beilstein:
8832105
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (TLC)
Form
powder with small lumps
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Farbe
white to faintly beige
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(C1)C(O)=O
InChI
1S/C9H15NO4/c1-9(2,3)14-8(13)10-4-6(5-10)7(11)12/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,11,12)
InChIKey
NCADHSLPNSTDMJ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)