Merck
09329
Sigma-Aldrich
3-Aminopropyl-tris-(trimethylsiloxy)-silan
technical, ≥95% (GC)
Synonym(e):
3-[Tris-(trimethylsiloxy)-silyl]-propylamin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H35NO3Si4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
353.75
Beilstein:
1957490
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualität
technical
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (GC)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.413 (lit.)
Dichte
0.891 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
C[Si](C)(C)O[Si](CCCN)(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C12H35NO3Si4/c1-17(2,3)14-20(12-10-11-13,15-18(4,5)6)16-19(7,8)9/h10-13H2,1-9H3
InChIKey
KCJAIHQXOQUWTI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
192.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
89 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)