Merck
07553
Supelco
Diethylmaleat
analytical standard
Synonym(e):
Diethyl-maleinat
About This Item
Lineare Formel:
C2H5OCOCH=CHCOOC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.18
Beilstein:
1100825
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Dampfdichte
5.93 (vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 14 °C)
Assay
≥96.5% (GC)
Selbstzündungstemp.
662 °F
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Brechungsindex
n20/D 1.440-1.442
n20/D 1.441 (lit.)
bp
225 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−10 °C (lit.)
Dichte
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
SMILES String
CCOC(=O)\C=C/C(=O)OCC
InChI
1S/C8H12O4/c1-3-11-7(9)5-6-8(10)12-4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3/b6-5-
InChIKey
IEPRKVQEAMIZSS-WAYWQWQTSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
200.1 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
93.4 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)