Merck
06416
Supelco
Aluminumsilicat
for Gooch crucibles, washed, fibers (may contain particles)
About This Item
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
47131900
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität
for Gooch crucibles
washed
Form
fibers (may contain particles)
Methode(n)
LPLC: suitable
Verunreinigungen
asbestos, none detected
Matrix
Aluminum silicate
Aktive Matrixgruppe
aluminum
Trenntechnik
normal phase
InChI
1S/6Al.2O2Si.9O/c;;;;;;2*1-3-2;;;;;;;;;
InChIKey
KZHJGOXRZJKJNY-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Klassifizierungstemperatur: 1260°C (die Klassifizierungstemperatur wurde durch irreversible, lineare Veränderung und nicht durch den Schmelzpunkt bestimmt)
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B Inhalation
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)