Merck
03668
Sigma-Aldrich
Ethylendiamin-tetraessigsäure Kupfer-Dinatriumsalz
≥97.0% (calculated on dry substance, RT)
Synonym(e):
EDTA Kupfer-Dinatriumsalz, Edathamil, Ethylendiamin-tetraessigsäure Dinatrium-Kupfersalz, Ethylendinitrilo-tetraessigsäure Kupfer-Dinatriumsalz
Größe auswählen
100 G
89,40 €
500 G
153,00 €
89,40 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
89,40 €
500 G
153,00 €
About This Item
Lineare Formel:
Cu(OOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COONa)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
397.74
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
89,40 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (calculated on dry substance, RT)
Form
powder
Verunreinigungen
≤15% water
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
[Na+].[Na+].[Cu++].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.Cu.2Na/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;/q;+2;2*+1/p-4
InChIKey
KCFCAUKZKOSSBI-UHFFFAOYSA-J
Anwendung
Unterbindet die Inhibition der katalysierten Enzymreaktionen durch Schwermetallspuren.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)