Merck
02665
Supelco
Aluminiumoxid auf DC-Platten
aluminum oxide matrix, binder, Organic, fluorescent indicator: no, L × W 20 cm × 20 cm
Synonym(e):
Analtech TLC Uniplates: Aluminiumoxidmatrix
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
eCl@ss:
32110504
NACRES:
NC.07
Materialien
alumina matrix
aluminum oxide matrix
glass support
glass support
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
binder Organic
fluorescent indicator: no
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × B
20 cm × 20 cm
Größe
250 μm
Partikelgröße
11.0-14.0 μm
Porengröße
60 Å medium pore diameter
Allgemeine Beschreibung
Mit Calciumsulfat-Hemihydrat als Binder hergestellt.
Sonstige Hinweise
this product will be discontinued, please find the alternative product here :
105713
Rechtliche Hinweise
Uniplates is a trademark of Analtech, Inc.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)