Merck
02334
Supelco
Vanadium Standard für AAS
TraceCERT®, 1 g/L V in nitric acid (nominal concentration)
Größe auswählen
250 ML
39,20 €
39,20 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 ML
39,20 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
39,20 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Produktlinie
TraceCERT®
Konzentration
1 g/L V in nitric acid (nominal concentration)
Methode(n)
AAS: suitable
Anwendung(en)
industrial qc
pharmaceutical
Format
single component solution
Allgemeine Beschreibung
This certified reference material (CRM) is produced in accordance with ISO 17034 and characterized in accordance with ISO/IEC 17025. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from a National Metrology Institute (NMI), e.g. NIST.
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at https://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Anwendung
Vanadium Standard can be used as a calibration standard in determining vanadium in natural gas by using graphite furnace-atomic absorption spectrometry (GF-AAS).[1]
Hinweis zur Analyse
1000 mg/L V in 3% Salpetersäure, hergestellt mit hochreinem V-Metall, HNO3 und Wasser
Sonstige Hinweise
For a complete product listing of our ICP and AAS range, including technical information and example certificates, please visit ICP & AAS standards website.
Detailed information on our complete workflow solutions for ICP-AAS can be found in our Brochure: High-Purity Chemicals for Inorganic Trace Analysis.
In our effort to be more sustainable, we′re going digital with COAs-download them directly from our website.
Rechtliche Hinweise
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazardCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Electrothermal atomic absorption spectrometric method for the determination of vanadium in diesel and asphaltene prepared as detergentless microemulsions.
Aucelio, Ricardo Q., et al.
Microchemical Journal, Devoted to the Application of Microtechniques in All Branches of Science, 78.1, 21-26 (2004)