Wichtige Dokumente
24-1510
Phenolrot
JIS special grade
Synonym(e):
Phenolsulfonphthalein
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
JIS special grade
Verfügbarkeit
available only in Japan
visual transition interval
6.8-8.2, yellow to red
SMILES String
Oc1ccc(cc1)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C19H14O5S/c20-15-9-5-13(6-10-15)19(14-7-11-16(21)12-8-14)17-3-1-2-4-18(17)25(22,23)24-19/h1-12,20-21H
InChIKey
BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable