Fortfahren mit
RDD024
Tricin
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ≥99%
Synonym(e):
N-[Tris-(hydroxymethyl)-methyl]-glycin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
98,00 €
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
356,00 €
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
585,00 €
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(HOCH2)3CNHCH2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.17
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
227-193-6
Beilstein/REAXYS Number:
1937804
MDL number:
98,00 €
Ab HEUTE lieferbarDetails
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
anhydrous
Quality Segment
product line
Redi-Dri™
assay
≥99%
form
powder
quality
free-flowing
impurities
≤0.2% water (Karl Fischer)
useful pH range
7.4-8.8
pKa (25 °C)
8.1
solubility
water: 20 % (w/w), clear, colorless
cation traces
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
absorption
≤0.02 at 290 nm at 20 % (w/w)
SMILES string
OCC(CO)(CO)NCC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO5/c8-2-6(3-9,4-10)7-1-5(11)12/h7-10H,1-4H2,(H,11,12)
InChI key
SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
Application
Pufferkomponente für die Trennung von Peptiden mit geringer Molekülmasse.
Legal Information
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T17917T0377T5816
description
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ≥99%
description
≥99% (titration), reagent grade, crystalline
description
≥99% (titration)
description
BioPerformance Certified, suitable for cell culture, ≥99% (titration)
grade
anhydrous
grade
reagent grade
grade
-
grade
BioPerformance Certified
assay
≥99%
assay
≥99% (titration)
assay
≥99% (titration)
assay
≥99% (titration)
product line
Redi-Dri™
product line
-
product line
-
product line
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
400
form
powder
form
crystalline
form
crystalline powder
form
crystalline powder
solubility
water: 20 % (w/w), clear, colorless
solubility
water: 0.1 M, clear, colorless
solubility
water: 0.25 g/mL, clear, colorless
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tricin
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)