Merck
18-0875
Sigma-Aldrich
Lead stain solution
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
SAJ special grade
Form
liquid
Verfügbarkeit
available only in Japan
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
for electron microscopy
Piktogramme
Health hazardCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Lact. - Met. Corr. 1 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tomohiro Matsumoto et al.
Diabetologia, 62(10), 1915-1927 (2019-07-19)
To treat obesity and related diseases, considerable effort has gone into developing strategies to convert white adipocytes into thermogenic brown-like adipocytes ('browning'). The purpose of this study was to identify the most efficient signal control for browning. To identify the
Yuka Suzuki et al.
Scientific reports, 9(1), 8461-8461 (2019-06-13)
Reformation of a functional nucleus at the end of mitosis is crucial for normal cellular activity. Reconstitution approaches using artificial beads in frog egg extracts have clarified the molecules required for nuclear formation in vitro. However, the spatiotemporal regulation of