Fortfahren mit
45359
Epoxy-Einbettungsmittel-Kit
embedding resin for electron microscopy
Synonym(e):
Epon-Ersatz-Einbettungsmittel
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
218,00 €
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12171500
218,00 €
Ab HEUTE lieferbarDetails
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
pH
5-7
density
1.9 g/cm3
application(s)
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
General description
Das Epoxy-Einbettungsmittel-Kit ist ein gängiges Einbettmedium für die Elektronenmikroskopie. Die ursprünglich von Luft (1961) veröffentlichte Einbettungsformulierung ist ausgezeichnet für pflanzliche und für tierische Gewebe geeignet. Aufgrund der niedrigen Viskosität des Harzes dringt es schneller in die Gewebeprobe ein als Araldit und andere Polymere. Durch die Zugabe von Dodecenylbernsteinsäureanhydrid (DDSA), Methylnadinsäureanhydrid (MNA) und dem Beschleuniger 2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)phenol (DMP-30) härtet es bei niedrigen Temperaturen leicht und gleichmäßig aus. Während der Aushärtung kann eine leichte Schrumpfung auftreten. Dieses Kit ist für die Einbettung einer Vielzahl von Geweben geeignet, da mit diesem Harz durch die Verwendung von zwei verschiedenen Anhydrid-Härtungsmitteln (DDSA und MNA) je nach Gewebetyp ein großes Härtespektrum erzielt werden kann.
Application
Anwendungsgebiete des Epoxy-Einbettungsmittel-Kits:
  • Zur Untersuchung der Rolle von NDRG2, einem essenziellen Regulator der Kolonepithelbarriere, der Aufrechterhaltung der Darmhomöostase und der Colitis-assoziierten Tumorentwicklung[1]
  • Zur Untersuchung der Interaktion von Polymergerüst-Nanofasern mit wachsenden Zellen
  • Zur Untersuchung der morphologischen Charakterisierung der postembryonalen Entwicklung der Blut–Milz-Barriere bei Enten[2]
  • Zur Untersuchung der Rolle von NOD1/NOD2-Rezeptoren in Fusobacterium nucleatum-vermittelten neutrophilen extrazellulären Fallen
Features and Benefits
  • Ausgezeichnetes Medium zum Einbetten einer Vielzahl von Geweben von Pflanzen und Tieren.
  • Ermöglicht eine schnelle Einbettung (weniger als 3 Stunden).
  • Die niedrige Viskosität erleichtert eine schnelle Gewebepenetration.
  • Leichte Herstellung der je nach Gewebetyp gewünschten Härte.
Other Notes
45345 Epoxy-Einbettungsmittel 2 x 250 ml
45347 Härter MNA 250 ml
45346 Härter DDSA 250 ml
45348 Beschleuniger DMP-30 250 ml
Legal Information
Epon is a trademark of Hexion, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
453454534645347
density
1.9 g/cm3
density
-
density
1.00 g/mL at 20 °C
density
1.232 g/mL at 25 °C (lit.)
pH
5-7
pH
-
pH
-
pH
-
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
hematology
histology
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
room temp
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
275.0 °F
flash_point_c
135 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fragen
1-2 von 2 Fragen  
  1. Should I first prepare Mixture A: and separately Mixture B: and then use these mixtures to infiltrate the tissue in ratios 1:1 and 1:2, or should I mix all four components together at once and then perform the infiltration? I am not clear about this step
    1 Antwort
    1. Mixture A is prepared by adding 5ml of the Epoxy Embedding Medium with 8 ml of DDSA. Mix well for at least 20 minutes. Mixture B is prepared by adding 8ml of Epoxy Embedding Medium with 7ml of NMA. Immediately before use mix 13 ml of Mixture A with 15 ml of Mixture B. Carefully add 16 drops of DPM-30 (1.5% to 2.0%). The DPM-30 (accelerator) should be added carefully since the block can become discolored if not measured properly and the block may be too brittle for satisfactory sectioning.
      Please refer to the usage protocol here:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/433/080/45359dat.pdf
      Hilfreich?
  2. Hallo, gelten nach dem Aushärten die gleichen H- und P-Sätze wie für das Kit?
    1 Antwort
    1. After curing, the hazard and precautionary statements will still apply to this kit.
      Hilfreich?