Merck
13-2295
Sigma-Aldrich
Hydroxylamine hydrochloride solution
10 % (w/v), suitable for iron determination
Synonym(e):
Hydroxylammonium chloride solution
About This Item
UNSPSC-Code:
12352101
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
liquid
Verfügbarkeit
available only in Japan
Konzentration
10 % (w/v)
dilution
(for analytical testing)
Eignung
suitable for iron determination
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1