Merck
12-1530
Sigma-Aldrich
Gram′s stain solution (II)
Synonym(e):
Gram’s iodine solution
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Verfügbarkeit
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
Komponenten
Composition : Lugol in water
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)