Merck
03-2680
Sigma-Aldrich
Bismut Atomspektroskopie-Standardlösung
1 mg/mL Bi, suitable for atomic absorption spectrometry
Synonym(e):
Bismut(III)-nitrat -Lösung
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
liquid
Verfügbarkeit
available only in Japan
Konzentration
1 mg/mL Bi
Eignung
suitable for atomic absorption spectrometry
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[Bi]
InChI
1S/Bi
InChIKey
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)