01-1299
Acrylamid
≥99.9%
Synonym(e):
2-Propenamid, Acrylsäureamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
2.45 (vs air)
Dampfdruck
0.03 mmHg ( 40 °C)
Assay
≥99.9%
Form
solid
Enthält nicht
Hydroquinone
Verfügbarkeit
available only in Japan
bp
125 °C/25 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
82-86 °C (lit.)
SMILES String
NC(=O)C=C
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)
InChIKey
HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
Kompatibilität
Eignung
Als Spritzschutz empfohlene Handschuhe
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Zielorgane
Peripheral nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
280.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
138 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges