Z677256
Dermatril™ Nitrilhandschuhe
size XS
Synonym(e):
disposable glove
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
blue gloves
blue nitrile
Größe
XS
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
CE compliant
latex free
powder-free
Verpackung
pack of 100 ea (boxes of 100)
Hersteller/Markenname
KCL 740
L × Dicke
250 mm × 0.11 mm
Allgemeine Beschreibung
Alle Dermatril-Einweghandschuhe werden INDIVIDUELL mit dem entsprechenden Normzeichen aus einem lebensmittelverträglichen Farbstoff auf der Innenseite markiert.
- Antistatisch
- Frei von allergenen Substanzen wie Thiuramen, Benzothiazolen und Thioharnstoff
- Angeraute Fingerspitzen für einen besseren Halt
- Umgeschlagene Manschette für leichteres Anziehen
- CE-zertifiziert
- Entspricht den folgenden Standards: EN 374 (Kat. III) EN 388 (Kat. II), EN 455, EN 61340-5-1, ASTM 1671:2001
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Anti-static.
- Free from allergenic substances such as thiurames, benzothiazoles and thiourea.
- Roughened fingertips for better grip.
- Rolled cuff edge for easier donning.
- CE compliant.
- Meet standards: EN 374 (cat. III), EN 388 (cat. II), EN 455, EN 61340-5-1, ASTM 1671:2001