Merck
UPL81THRU90
Roche
Universal ProbeLibrary
Probes 81 to 90, The Universal ProbeLibrary will be phased out by the end of 2020 and stock will be available until it is depleted. The Assay Design Center will be available through December 31st, 2020.
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
Hersteller/Markenname
Roche
Verpackung
pkg of Probe #81 (04689046001)
pkg of Probe #82 (04689054001)
pkg of Probe #83 (04689062001)
pkg of Probe #84 (04689089001)
pkg of Probe #85 (04689097001)
pkg of Probe #86 (04689119001)
pkg of Probe #87 (04689127001)
pkg of Probe #88 (04689135001)
pkg of Probe #89 (04689143001)
pkg of Probe #90 (04689151001)
Allgemeine Beschreibung
Jede Universal ProbeLibrary-Sonde ist eine Hydrolysesonde, die Sequenzen aus einem oder mehreren der folgenden Organismen erkennt: Menschen, Schimpansen und andere Primaten, Mäuse, Ratten, C. elegans, Drosophila, Arabidopsis
Kurze Hydrolyse-Sonden für die Quantifizierung der Genexpressionslevel mittels Echtzeit-PCR.
Anwendung
Verwenden Sie die Universal ProbeLibrary-Sonden für eine schnelle und flexible Quantifizierung der Expressionslevel für fast jedes Gen der in der Referenz-Sequenzdatenbank des NCBI aufgeführten Transkriptome von Menschen, Maus, Ratte, Schimpanse, C. elegans, Drosophila oder Arabidopsis. Jede Sonde ist mit den Standard-Reagenzien der Echtzeit-PCR-Assays verwendbar:
  • entweder auf dem Karussell-basierten LightCycler® System (z. B. mit dem LightCycler® TaqMan® Master) oder
  • auf anderen im Handel erhältlichen Echtzeit-PCR-Instrumenten (z. B. mit dem FastStart TaqMan® Probe Master).
Hinweis: Mit diesen Sonden und der kostenlos im Assay Design Center verfügbaren webbasierten ProbeFinder-Software wird das Design von genspezifischen Qantifizierungstests wesentlich vereinfacht.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Jede Universal ProbeLibrary-Sonde:
  • Ermöglicht eine wesentliche Reduzierung des Zeitaufwands für Design und Implementierung der Assays.
  • Weist Merkmale auf, die sondenbasierte Assays spezifisch, flexibel und praktisch machen.
  • Erfordert keine spezielle Hardware oder ungewöhnlichen Reaktionsbedingungen.
Komponenten
Zwei Fläschchen mit je 125 μL einer Sondenlösung [10 μM Lösung einer einzelnen Sonde, 5′ mit Fluorescein (FAM) markiert und 3′ mit einem dunklen Quencher markiert].
Qualität
Funktionstest: Alle Universal ProbeLibrary-Sonden werden mittels Echtzeit-PCR unter Verwendung von Primern und Kontroll-Templates aus dem Universal ProbeLibrary Control Set auf ihre Leistung geprüft. Jede Sonde muss diesen Test bestehen.
Reinheit Jede Sonde wird mittels Anionenaustausch-HPLC analysiert.
Zusammensetzung Jede Sonde wird mittels MALDI-MS analysiert.
Sonstige Hinweise
Sonden-Chemie Universal ProbeLibrary-Sonden verwenden eine einzigartige Nukleotid-Chemie, die sogenannte LNA (Locked Nucleic Acid), anhand derer ermöglicht wird, dass sehr kurze (8–9 Basen) Oligonukleotide als wirksame Hybridisierungssonden in Echtzeit-PCR-Assays eingesetzt werden können. Durch die LNA wird eine ungewöhnlich hohe Schmelztemperatur der kurzen Sonden ermöglicht. Somit sind diese voll kompatibel mit den gebräuchlichen PCR-Bedingungen und dem Detektionsformat von Hydrolysesonden. Diese Proben haben sogar eine ausreichende Sensitivität zum Erkennen von einbasigen Fehlpaarungen (Mismatch).
Assay-Design Die kostenlose ProbeFinder-Software ist online im Universal ProbeLibrary Assay Design Center verfügbar. Diese Software dient dem Design einer oder mehrerer intronübergreifender Assays für ein Ziel-Gen und verwendet die von Ihnen eingereichten spezifischen Informationen (wie Genbezeichnung, Accession-Nummer oder Sequenz). Für jedes Assay-Design gibt die Software den Satz spezifischer Primer und die Sonde aus der Universal ProbeLibrary vor, mit denen die besten Ergebnisse erzielt werden können. Die vorgegebene Kombination aus Primern und Sonde liefert die spezifische Amplifikation und Detektion für Ihre Zielsequenz in einem standardmäßigen Echtzeit-PCR-Assay.
Kennzeichnung: vorgekennzeichnet mit einem Reporter-Fluorophor (FAM) und einem dunklen Quencher-Farbstoff.
Erforderliches Instrumentarium: Instrumente für die standardmäßige Echtzeit-PCR.
Anmerkungen: Die Sonden der Universal ProbeLibrary sind einzeln und auch als Sets (90 Sonden/Set) verfügbar und jede davon erfasst alle Transkripte eines Einzelorganismus. Zusammen werden von den Sets etwa 99 % der in der Referenz-Sequenzdatenbank des NCBI aufgeführten Gentranskripte von Menschen, Primaten, Maus, Ratte, C. elegans, Drosophila und Arabidopsis erfasst.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Auflistungen dieser organismusspezifischen Sets.
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Rechtliche Hinweise
LightCycler is a registered trademark of Roche
TaqMan is a registered trademark of Roche Molecular Systems, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)