Merck
ENTK-RO
Roche
Enterokinase
from calf intestine
Synonym(e):
Restriktionsprotease Enterokinase
About This Item
EC-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
Biologische Quelle
bovine (calf) intestine
Form
lyophilized
Mol-Gew.
150 kDa
Verpackung
pkg of 3 × 250 μg (11351311001)
pkg of 3 × 30 μg (11334115001)
Hersteller/Markenname
Roche
Konzentration
1:50 % (w/w)
Optimaler pH-Wert
8
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Enterokinase ist eine Protease aus dem Darm von Kälbern und wird in einer Qualität geliefert, die für die Aufspaltung von Fusionsproteinen optimiert ist.
Enterokinase ist eine heterodimere Serinprotease und an der Umwandlung von Trypsinogen in Trypsin beteiligt. Sie spaltet Trypsinogen hochspezifisch am Trypsinogen-Aktivierungspeptid, das im Anschluss an die Sequenz (A~p)~-L lokalisiert ist, und regt dessen physiologische Aktivitäten an.[1]
Spezifität
Serinprotease, die als Restriktionsprotease fungiert, die die Aminosäuresequenz -(Asp)4-Lys-X erkennt. Die Asparaginsäurereste können teilweise durch Glutaminsäure substituiert werden.
Anwendung
Qualität
Reinheit: hochrein, nicht standardisiert mit Albumin
Qualitätskontrolle: funktionsgetestet
Enterokinase dient zur Aufspaltung von Fusionsproteinen an festen Spaltstellen. Für die Verarbeitung rekombinanter Proteine wird das gewünschte Protein mit der Enterokinase-Erkennungssequenz fusioniert. Nach der Aufreinigung des gesamten Fusionsproteins wird das Protein oder Peptid durch Inkubation mit Enterokinase freigesetzt.
Angaben zur Herstellung
Arbeitskonzentration: 1:50 (w/w)
Lagerbedingungen (Arbeitslösung): Eine Enterokinase-Lösung, bei 2 bis 8 °C aufbewahrt, kann bis zu eine Woche lang verwendet werden.
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
E R LaVallie et al.
The Journal of biological chemistry, 268(31), 23311-23317 (1993-11-05)
Enterokinase (enteropeptidase) is a heterodimeric serine protease that is responsible for the physiological activation of trypsinogen by highly specific cleavage of the trypsinogen activation peptide following the sequence (Asp)4-Lys. In this paper, we report the cloning and functional expression of