Merck
11603558001
Roche
DIG Easy Hyb
greener alternative
suitable for hybridization, solution
Synonym(e):
DIG-System
About This Item
UNSPSC-Code:
41105326
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
solution
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 500 mL
Hersteller/Markenname
Roche
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Methode(n)
hybridization: suitable
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
DIG Easy Hyb ist ein nichttoxischer, gebrauchsfertiger Hybridisierungspuffer. DIG Easy Hyb enthält kein Formamid, aber erleichtert die Senkung der Hybridisierungstemperatur vergleichbar mit Puffern, die 50 % Formamid enthalten.
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einem oder mehreren der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ im Einklang stehen. Dieses Produkt wurde als eine sicherere Chemikalie entwickelt.  Das DIG-System wurde als empfindliche und kosteneffektive Alternative zur Nutzung von Radioaktivität für die Markierung und Detektion von Nukleinsäuren entwickelt. Die Vielseitigkeit des DIG-Systems ist in zahlreichen Publikationen belegt. Die radioaktive Markierung stellt daher nicht mehr die einzige Option für die Markierung von DNA zur Hybridisierung dar.
Anwendung
DIG Easy Hyb kann in allen Membranhybridisierungsanwendungen eingesetzt werden, die nichtradioaktive (z. B. mit Digoxigenin markierte) Nukleinsäuresonden verwenden.[1][2][3] DIG Easy Hyb ist gebrauchsfertig und kann ohne Zusätze verwendet werden. Es wurde speziell für die Verwendung mit DIG-Kits konzipiert.
Qualität
Abwesenheit von Verunreinigungen: DNase- und RNase-frei.
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Rechtliche Hinweise
DIG Easy Hyb is a trademark of Roche
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Human cytomegalovirus infection contributes to glioma disease progression via up-regulating endocan expression
Xing Yang
Translational Research (2016)
Hugo V Miranda et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 13(1), 220-239 (2013-10-08)
SAMP1 and SAMP2 are ubiquitin-like proteins that function as protein modifiers and are required for the production of sulfur-containing biomolecules in the archaeon Haloferax volcanii. Here we report a novel small archaeal modifier protein (named SAMP3) with a β-grasp fold
Borhan Uddin et al.
BMC genomics, 16, 1082-1082 (2015-12-23)
Highly efficient genome editing can be achieved through targeting an endonuclease to specific locus of interest. Engineered zinc-finger nuclease (ZFN) and CRISPR-associated protein-9 nuclease (Cas9) offer such an elegant approach for genome editing in vertebrate cells. In this study, we
Fang Liu et al.
International journal of molecular sciences, 22(22) (2021-11-28)
It is vital to develop high-throughput methods to determine transgene copy numbers initially and zygosity during subsequent breeding. In this study, the target sequence of the previously reported endogenous reference gene hmg was analyzed using 633 maize inbred lines, and
Samuel Vega-Estévez et al.
mBio, 12(5), e0187121-e0187121 (2021-09-08)
Microorganisms need to adapt to environmental changes, and genome plasticity can lead to rapid adaptation to hostile environments by increasing genetic diversity. Here, we investigate genome plasticity in the CTG(Ser1) yeast Scheffersomyces stipitis, an organism with an enormous potential for