Merck
11480022001
Roche
Tth DNA-Polymerase
pkg of 500 U (2 x 250_U), sufficient for ≤200 reactions
Synonym(e):
DNA-Polymerase, Polymerase
About This Item
EC-Nummer:
UNSPSC-Code:
41106314
Biologische Quelle
bacterial (Thermus thermophilus)
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in E. coli
Form
liquid
Verwendung
sufficient for ≤200 reactions
Spezifische Aktivität
5 U/μL
Verpackung
pkg of 500 U (2 x 250_U)
Hersteller/Markenname
Roche
Konzentration
0.5-5.0 units (per reaction for PCR (standard))
2.5 units (per reaction for PCR (standard))
Parameter
75 °C optimum reaction temp.
Methode(n)
PCR: suitable
RT-PCR: suitable
nucleic acid labeling: suitable
Farbe
colorless
Optimaler pH-Wert
~9.0 (25 °C)
Löslichkeit
water: miscible
Eignung
suitable for molecular biology
UniProt-Hinterlegungsnummer
Anwendung(en)
life science and biopharma
Fremdaktivität
Endonuclease, none detected (up to 20 enzyme units using Lambda-DNA/ 16h/37°C)
Nicking activity, none detected ( up to 20 enzyme units using pBR322-DNA / 16h/37°C)
RNases, none detected (up to 20 enzyme units using MS II-RNA; 4h/37°C)
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Die Tth-DNA-Polymerase wird aus dem thermophilen Eubakterium Thermus thermophilus HB8 isoliert und vollständig von nicht spezifischen DNasen und RNasen gereinigt. Das Enzym ist eine hochprozessive 5′-3′-DNA-Polymerase ohne 3′-5′-Exonuklease-Aktivität. Das Enzym übt seine höchste Aktivität bei einem pH von ca. 9 (eingestellt bei +25 °C) und Temperaturen um +75 °C aus. Es ist resistent gegen längere Inkubationen bei hohen Temperaturen (+95 °C).
Anwendung
Die Thermus-thermophilus-DNA-Polymerase (Tth-DNA-Polymerase) kann verwendet werden:
  • zur Amplifikation von DNA-Fragmenten mittels Polymerase-Kettenreaktion (PCR) aufgrund ihrer Resistenz gegenüber längeren Inkubationszeiten bei hohen Temperaturen (95 °C)
  • zur Markierung von DNA-Fragmenten entweder mit radioaktiv markierten Nukleotiden, Digoxigenin oder Biotin, da dieses Enzym modifizierte Desoxyribonukleotide als Substrate akzeptiert
  • zur effizienten Transkription von RNA-Targets in cDNA aufgrund seiner intrinsischen Mn-abhängigen Reverse-Transkriptase-Aktivität (RT-Aktivität)
  • für Echtzeit-PCR
Biochem./physiol. Wirkung
Die Thermus-thermophilus-DNA-Polymerase (Tth-DNA-Polymerase) ist eine thermostabile DNA-Polymerase mit intrinsischer Reverse-Transkriptase-Aktivität (RT-Aktivität). Das Enzym ist eine hochprozessive 5′-3′-DNA-Polymerase ohne 3′-5′-Exonuklease-Aktivität (Korrekturlesen). Bei diesem wurde in Anwesenheit von Mangan-Ionen eine sehr effiziente intrinsische Reverse-Transkriptase-Aktivität (RT-Aktivität) nachgewiesen, die wesentlich höher war als die für die Escherichia-coli-DNA-Polymerase I und die Taq-DNA-Polymerase nachgewiesene Aktivität. Die RT-Aktivität ist nicht mit der RNase-H-Aktivität assoziiert. Die durch die RNA-Sekundärstruktur verursachten Probleme werden durch die erhöhten Temperaturen der Tth-DNA-Polymerase-Aktivität (optimal +55 °C bis +70 °C, maximal +95 °C) ausgeglichen. Die daraus resultierende cDNA kann mit PCR amplifiziert werden, indem in Anwesenheit von Mg2+-Ionen dasselbe Enzym zum Einsatz kommt. Da die Tth-DNA-Polymerase in der Lage ist, sowohl eine Reverse-Transkription als auch eine DNA-Amplifikation bei erhöhten Temperaturen auszuführen, kann dieses Enzym für eine quantitative RT-PCR, zum Klonen und für die Genexpressionsanalyse von zellulärer und viraler RNA verwendet werden. Die Tth-DNA-Polymerase wird zur RT-PCR-Amplifikation von RNA bis 1 kb eingesetzt.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Tth-DNA-Polymerase
  • Gewährleistet eine optimierte PCR-Produktgröße für mindestens bis zu 1.000 bp in einer RT-PCR-Reaktion
  • Akzeptiert modifizierte Desoxyribonukleosidtriphosphate als Substrate
  • Ist nicht mit der RNase-H-Aktivität assoziiert
  • Hat eine hohe Thermostabilität zur Behebung des Problems, das typischerweise mit dem hohen Grad an Sekundärstruktur in RNA verbunden ist
Verpackung
1 Kit mit 3 Komponenten
Qualität
Jede Charge der Tth-DNA-Polymerase wird auf Aktivität bei aktivierter DNA getestet. Es wird ein Funktionstest mit ?DNA und mit humangenomischer DNA ausgeführt. Die Leistung bei der RT/PCR wird mit Gesamt-Maus-RNA und spezifischen Primern für ?-Aktin getestet. Jede Charge der Tth-DNA-Polymerase wird gemäß den aktuellen Qualitätskontrollverfahren auf die Abwesenheit kontaminierender Aktivitäten wie zum Beispiel Exo- und Endonukleasen und Nicking-Aktivitäten getestet. Ein besonderer Selbst-Priming-Assay gewährleistet die Abwesenheit von kontaminierender DNA gemäß den aktuellen Qualitätskontrollverfahren.
Einheitendefinition
Eine Einheit der Tth-DNA-Polymerase ist als die Enzymmenge definiert, die innerhalb von 30 Minuten bei +70 °C unter den unter „Assay“ angegebenen Assay-Bedingungen den Einbau von 10 nmol der gesamten dNTPs in säurefällbare DNA katalysiert.
Assay: Inkubationspuffer für Assay von aktivierter DNA
67 mM Tris-HCI, pH 8,8 (+25 °C), 16,6 mM (NH4)2SO4, 6,7 mM MgCl2, 10 mM 2-Mercaptoethanol, jeweils 0,2 mM dATP, dCTP, dGTP, dTTP.
Inkubationsverfahren
12,5 μg aktivierte Heringssperma-DNA und 0,1 μCi [α32P] dCTP werden mit 0,01 bis 0,1 Einheiten Tth-DNA-Polymerase in 50 μl Inkubationspuffer mit einem Paraffinöl-Overlay 30 Minuten lang bei +70 °C inkubiert.
Die Menge der eingebauten dNTPs wird mithilfe von Trichloressigsäureausfällung und anschließender Szintillationszählung bestimmt.
Volumenaktivität: 0,5 bis 5 U pro Reaktion bei der PCR (optimal)
2,5 U pro Reaktion bei der PCR (Standard)
Nachgewiesen in dem unter „Assay“ beschriebenen Assay von aktivierter DNA.
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Rechtliche Hinweise
Die Verwendung dieses Produkts unterliegt US-Patentansprüchen und entsprechenden Patentansprüchen außerhalb der USA. Der Erwerb dieses Produkts umfasst eine beschränkte, nicht übertragbare Immunität gegenüber Rechtsschutzverfahren gemäß solchen Patentansprüchen für den ausschließlichen Gebrauch dieser Menge des Produktes für eigene interne Forschungsanwendungen des Käufers. Es wird weder ausdrücklich noch implizit oder durch Rechtsverwirkung ein Rechtsanspruch unter anderen Patenten und ein Rechtsanspruch zur Erbringung kommerzieller Leistungen jeglicher Art übertragen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Berichten der Ergebnisse aus den Aktivitäten des Käufers gegen Entgelt oder andere kommerzielle Gegenleistungen. Dieses Produkt ist nur für Forschungszwecke vorgesehen. Diagnostische Verwendungen nach Roche-Patentansprüchen erfordern eine gesonderte Lizenz von Roche. Weitere Informationen über den Erwerb von Lizenzen erhalten Sie vom Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California, 94404, USA.
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • PCR Buffer, including MgCl2 10x concentrated
  • RT-PCR Buffer, coupled reaction in one tube 5x concentrated
  • Mn(OAc)2-Solution 25 mM
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Petra Wolffs et al.
Journal of clinical microbiology, 42(1), 408-411 (2004-01-13)
An investigation of the influence of five DNA polymerase-buffer systems on real-time PCR showed that the choice of both DNA polymerase and the buffer system affected the amplification efficiency as well as the detection window. The analytical repeatability of the
Ghosal S, et al.
Fundamentals of Analytical Toxicology (2018)
Taq and Other Thermostable DNA Polymerases
van Pelt-Verkuil E, et al
Principles and Technical Aspects of PCR Amplification, 103-118 (2008)
S A Bustin
Journal of molecular endocrinology, 25(2), 169-193 (2000-10-03)
The reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) is the most sensitive method for the detection of low-abundance mRNA, often obtained from limited tissue samples. However, it is a complex technique, there are substantial problems associated with its true sensitivity, reproducibility
T W Myers et al.
Biochemistry, 30(31), 7661-7666 (1991-08-06)
A recombinant DNA polymerase derived from the thermophilic eubacterium Thermus thermophilus (Tth pol) was found to possess very efficient reverse transcriptase (RT) activity in the presence of MnCl2. Many of the problems typically associated with the high degree of secondary