Merck
11277057001
Roche
Ribonucleosid-Triphosphat-Set
pkg of 4 × 200 μL (4 x 20 μmol; 100 mM, each), suitable for DNA sequencing, >98% (HPLC)
Synonym(e):
ATP, CTP, GTP, Set aus ATP, CTP, GTP, UTP, UTP
About This Item
UNSPSC-Code:
41116100
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Beschreibung
Lithium salts
Qualitätsniveau
Assay
>98% (HPLC)
Verpackung
pkg of 4 × 200 μL (4 x 20 μmol; 100 mM, each)
Hersteller/Markenname
Roche
Methode(n)
DNA sequencing: suitable
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Das Ribonucleosid-Triphosphat-Set umfasst vier separate Flaschen mit ATP, CTP, GTP und UTP. Jede Flasche enthält eine klare, farblose 100-mM-Lösung des Lithiumsalzes (pH 7).
Anwendung
Das Ribonucleosid-Triphosphat-Set eignet sich für die Verwendung in In-vitro-Transkriptionsreaktionen[1][2] und für die RNA-Polymerase-gesteuerte DNA-Sequenzierung.
Qualität
Typische Analyse:
≥98 % Ribonucleosid-Triphosphate (HPLC), ≤1,5 % Ribonucleosid-Diphosphate, ≤0,5 % Ribonucleosid-Monophosphate.
Das Produkt wird gemäß den aktuellen Qualitätskontrollverfahren auf die Abwesenheit von RNase getestet.
Einheitendefinition
1 mM ATP = 15,3 A260 Einheiten, 1 mM CTP = 9,6 A272 Einheiten, 1 mM GTP = 13,7 A252 Einheiten, 1 mM UTP = 9,9 A260 Einheiten.
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren vorgesehen. Die Ribonucleotide sind auch als praktische Einzel-NTPs erhältlich.
Auch einige Kits enthalten Ribonucleotide (NTPs, Puffer und Enzym in separaten Flaschen).
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • ATP, lithium salt 100 mM
  • CTP, lithium salt 100 mM
  • GTP, lithium salt 100 mM
  • UTP, lithium salt 100 mM
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Qiang Ning et al.
Nature communications, 12(1), 5832-5832 (2021-10-07)
Maize ear size and kernel number differ among lines, however, little is known about the molecular basis of ear length and its impact on kernel number. Here, we characterize a quantitative trait locus, qEL7, to identify a maize gene controlling
Philip B Brewer et al.
Nature protocols, 1(3), 1462-1467 (2007-04-05)
Plant biology is currently confronted with an overflow of expression profile data provided by high-throughput microarray transcription analyses. However, the tissue and cellular resolution of these techniques is limited. Thus, it is still necessary to examine the expression pattern of
Adam D Langenbacher et al.
EvoDevo, 7, 9-9 (2016-04-14)
Germ cells are specified during early development and are responsible for generating gametes in the adult. After germ cells are specified, they typically migrate to a particular niche in the organism where they reside for the remainder of its lifetime.