Merck
11202375001
Roche
DOTAP Liposomales Transfektionsreagenz
>99% (TLC), liquid, suitable for transfection
Synonym(e):
DOTAP-methosulfat, Liposomales Transfektionsreagenz, Dotap, Transfektionsreagenz, Dotap, N-(2,3-Dioleoyloxy-1-propyl)trimethyl-ammoniummethylsulfat, Transfektionsreagenz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C43H83NO8S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
774.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41106502
PubChem Substanz-ID:
Beschreibung
N-[1-(2,3-Dioleoyloxy)propyl]-N,N,N-trimethylammonium methyl-sulfate
Qualitätsniveau
Assay
>99% (TLC)
Form
liquid
Verpackung
pkg of 5 × 400 μL (10 U/μl)
Hersteller/Markenname
Roche
Methode(n)
transfection: suitable
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H]C(C[N+](C)(C)C)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.O=S([O-])(OC)=O
InChI
1S/C42H80NO4.CH4O4S/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-41(44)46-39-40(38-43(3,4)5)47-42(45)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2;1-5-6(2,3)4/h20-23,40H,6-19,24-39H2,1-5H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1/b22-20-,23-21-;
InChIKey
RSMRWWHFJMENJH-LQDDAWAPSA-M
Allgemeine Beschreibung
DOTAP Liposomales Transfektionsreagenz ist eine liposomale Formulierung des kationischen Lipids DOTAP. Im Gegensatz zu anderen liposomalen Reagenzien produziert es hocheffiziente Transfektionen, ob mit oder ohne Serum. Es kann auch erfolgreich für In-vivo-Anwendungen eingesetzt werden. Ein Mischen von DOTAP mit DNA resultiert in der spontanen Bildung von stabilen Komplexen. Diese Komplexe können direkt dem Zellkulturmedium zugegeben werden. Diese Methode der DNA-Übertragung ist sehr schonend, da die bei der Lipofektion oder bei anderen Transfektionsmethoden oft auftretenden zytotoxischen Wirkungen vermieden werden.
Anwendung
Das DOTAP (N-[1-(2,3-Dioleoyloxy)propyl]-N,N,N-trimethylammonium-methylsulfat) Liposomale Transfektionsreagenz ist eine liposomale Formulierung des kationischen Lipids DOTAP. DOTAP kann für die hocheffiziente Transfektion von DNA verwendet werden, einschließlich der Transfektion von künstlichen Hefechromosomen (YAC) in eukaryotische Zellen für eine transiente oder stabile Genexpression, und eignet sich auch für die effiziente Übertragung von anderen negativ geladenen Molekülen, wie RNA, Oligonukleotide, Nukleotide, Ribonukleoprotein-(RNP)-Komplexe und Proteine, in Forschungsproben aus Säugetierzellen.
Kationische Liposomen bildende Verbindung für die Transfektion von DNA, RNA und anderen negativ geladenen Molekülen in eukaryotische Zellen. Die Mischung von DOTAP und DNA führt zu einer spontanen Bildung von stabilen Komplexen, die dem Zellkulturmedium direkt hinzugefügt werden können. Diese Komplexe verschmelzen mit der Zellmembran und setzen DNA im Zytoplasma frei. Die Zellen werden effizient transfektiert und haben keine zytotoxische Wirkung. Verwenden Sie ca. 5–10 μg DOTAP pro μg DNA und ca. 10–20 μg DOTAP pro ml Zellkulturmedium. Die optimale Arbeitskonzentration und Transfektionszeit ist u. a. von der verwendeten Zelllinie und der Art des geladenen Materials (RNA, DNA, Protein) abhängig.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Einfache Anwendung: Die Lipiddispersion wird einfach mit der DNA-Lösung vermischt und dann direkt auf die Zellen aufgetragen
  • Hocheffektiv: 5- bis 100-mal effektiver als die Calciumphosphat- oder DEAE-Dextran-Methode
  • Schonend: Keine zytotoxischen Wirkungen
  • Flexibel: Gleiche Wirksamkeit mit oder ohne Serum Wirksam bei einem weiten Bereich von Spezies (z. B. Insektenzellen, Säugetierzellen) und einer Vielfalt an verschiedenen Zelltypen. Kann sowohl für transiente als auch stabile Tranfektionsverfahren eingesetzt werden.
  • Wässrige Dispersion (Liposomen) in MBS (MES-gepufferte Kochsalzlösung, pH 6,2) (unter Argongas in Flaschen abgefüllt), 1 mg/ml, sterilfiltriert.
Angaben zur Herstellung
Arbeitskonzentration: Ca. 5 - 10μg DOTAP/μg DNA und 10 - 20μg DOTAP/ml Zellkulturmedium.
Die optimale Arbeitskonzentration hängt von mehreren Parametern ab, wie z. B. verwendete Zelllinie, Konzentration und Art der Nukleinsäure (DNA, RNA) und Inkubationszeit. Es ist wichtig, dass die Transfektionsbedingungen für den jeweils untersuchten ZellItyp optimiert werden.
Zytotoxizität: Nicht zytotoxisch bis zu einer Konzentration von 100μg/ml (PBL-Zellen, HeLa-Zellen).
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
V J Fincham et al.
Journal of cell science, 112 ( Pt 6), 947-956 (1999-02-26)
The v-Src oncoprotein perturbs the dynamic regulation of the cellular cytoskeletal and adhesion network by a mechanism that is poorly understood. Here, we have examined in detail the effects of a temperature-dependent v-Src protein on the regulation of p190 RhoGAP
In vivo OVA-specific Cytotoxic CD8+ T Cell Killing Assay
Nada C
Bio-protocol, 6 (2016)
P Durante et al.
FEBS letters, 448(2-3), 239-243 (1999-04-28)
Fructose 2,6-bisphosphate is a potent endogenous stimulator of glycolysis. A high aerobic glycolytic rate often correlates with increased cell proliferation. To investigate this relationship, we have produced clonal cell lines of Rat-1 fibroblasts that stably express transgenes coding for 6-phosphofructo-2-kinase
M Rodríguez et al.
International journal of cancer, 81(5), 785-792 (1999-05-18)
The effect of incubations with anti-sense phosphorothioate oligonucleotides directed toward sequences of dihydrofolate reductase (DHFR) RNA has been tested on Chinese hamster ovary cells. The selected targets were the 5'-untranslated region, the translational start, the splice sites and branch point
S Marshak et al.
Diabetes, 48(6), 1230-1236 (1999-05-26)
In type 2 diabetes, chronic hyperglycemia has been suggested to be detrimental to beta-cell function, causing reduced glucose-stimulated insulin secretion and disproportionately elevated proinsulin. In the present study, we investigated the effect on several beta-cell functions of prolonged in vitro
Artikel
This brief webinar provides an overview of what transfection is and the methods that are used to introduce DNA or RNA into eukaryotic cells.
Verwandter Inhalt
Browse our convenient transfection reagent selection guide to match the best reagent for your specific cell line and application needs.