Merck
11074547001
Roche
Insulin-Transferrin-Natriumselenit-Zusatz
suitable for cell culture, lyophilized, pkg of 50 mg (for 5 l medium)
Synonym(e):
ITS
About This Item
UNSPSC-Code:
12352207
Biologische Quelle
human serum (transferrin)
synthetic (sodium selenite)
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in human cells
Sterilität
non-sterile; 0.2 μm filtered
Assay
>98% (Transferrin, SDS-PAGE)
>99% (Insulin, HPLC)
>99% (Sodium selenite)
Form
lyophilized
Verpackung
pkg of 50 mg (for 5 l medium)
Hersteller/Markenname
Roche
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Löslichkeit
water: miscible
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
2-8°C
Angaben zum Gen
bovine ... INS(280829)
human ... TFRC(7037)
Allgemeine Beschreibung
Der Insulin-Transferrin-Natriumselenit(ITS)-Zusatz besteht aus drei der für viele Zelltypen wichtigsten Wachstumsfaktoren. Insulin ist Bestandteil von serumfreien Medienformulierungen für die meisten Primärzellen und Zelllinien. Es stimuliert das Zellwachstum und steigert die Fettsäure- und Glykogensynthese in serumfreien Medien. Transferrin ist ein wichtiger Wachstumsfaktor für viele Zelltypen. Selen wird oft für ein optimales Zellwachstum benötigt. Durch ITS wird deutlich weniger Serum für das Zellwachstum gebraucht. ITS ist außerdem ein Antioxidationsmittel, das das Wachstum von in vivo entstandenen Embryos unterstützt. Insulin fördert das Wachstum und den Stoffwechsel von Embryos. Der Eisentransport im Embryo wird durch Transferrin geregelt. Natriumselenit schützt vor oxidativem Stress und hemmt die Lipidperoxidation. ITS ist bei der Kultivierung von menschlichen Chondrozyten-Monoschichten nützlich.
Der Insulin-Transferrin-Natriumselenit-Zusatz enthält die wichtigsten wachstumsfördernden Komponenten serumfreier Kulturmedien in einem optimierten Verhältnis.
Quelle: Insulin: Rinderpankreas; Transferrin: Humanserum; Natriumselenit: synthetisch
Anwendung
Der Insulin-Transferrin-Natriumselenit-Zusatz wird in Zellkulturmedien als basaler Wachstumsfaktor-Zusatz verwendet, dem andere zelltypspezifische Nährstoffe und Wachstumsfaktoren zugegeben werden.
Angaben zur Herstellung
Arbeitskonzentration: Insulin, 5 μg/mL, Transferrin, μ5 g/mL, Natriumselenit, 5 ng/mL (3,0 x 10-8 M)
Lagerbedingungen (Arbeitslösung): -15 bis -25 °C.
Geeignete Aliquote präparieren und wiederholtes Einfrieren und Auftauen vermeiden.
Rekonstituierung
Der Insulin-Transferrin-Natriumselenit-Zusatz sollte in 5 mL oder 25 mL sterilem, bidestilliertem Wasser (1000 x konzentrierte Stammlösung) rekonstituiert werden.
Weitere Verdünnung mit Kulturmedium.
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Imran Khan et al.
Theriogenology, 152, 147-155 (2020-05-16)
Hypothermic storage of gametes and embryos at 4 °C can be used as an alternative to cryopreservation, but hypothermic preservation can maintain embryo viability for a short duration only. This study investigated the effect of insulin-transferrin-sodium selenite (ITS) in embryo culture
K H Chua et al.
European cells & materials, 9, 58-67 (2005-06-18)
This study was to investigate the effects of insulin-transferrin-selenium (ITS) on the proliferation and quantitative gene expression of adult human nasal septum chondrocytes in monolayer culture expansion and the formation of tissue engineered hyaline cartilage. Effects of ITS on human
Jyoti Motwani et al.
Epigenomics, 13(8), 577-598 (2021-03-31)
Aims & objectives: The aim of this study was to investigate the role of DNA methylation in invasiveness in melanoma cells. Materials & methods: The authors carried out genome-wide transcriptome (RNA sequencing) and reduced representation bisulfite sequencing methylome profiling between noninvasive (n = 4)
Milu T Cherian et al.
The Journal of biological chemistry, 287(28), 23368-23380 (2012-05-17)
The androgen receptor (AR) has a critical role in the growth and progression of androgen-dependent and castration-resistant prostate cancers. To identify novel inhibitors of AR transactivation that block growth of prostate cancer cells, a luciferase-based high-throughput screen of ~160,000 small
María Virumbrales-Muñoz et al.
Lab on a chip, 20(23), 4420-4432 (2020-10-27)
Clear cell renal cell carcinoma (ccRCC) is a common genitourinary cancer associated with the development of abnormal tumor angiogenesis. Although multiple anti-angiogenic therapies have been developed, responses to individual treatment are highly variable between patients. Thus, the use of one-patient