Wichtige Dokumente
10108677001
Roche
Poly(A) x (dT)15
Polyadenylic acid x pentadecathymidylic acid
Synonym(e):
PCR
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
lyophilized
Mol-Gew.
660 kDa
Verpackung
pkg of 5 U
Hersteller/Markenname
Roche
Extinktionsverhältnis
A290/260 nm 0.13-0.17
A280/260 nm 0.48-0.52
A250/260 nm 0.78-0.82
Lagertemp.
−20°C (−15°C to −25°C)
Allgemeine Beschreibung
Contents: Lyophilized with NaCl, base ratio 1:1.15.
Anwendung
Qualität
Sequenz
Einheitendefinition
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?