Merck
ZX0010
Supelco
Zinc 20 Mesh
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Synonym(e):
Granular Zinc
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Zn
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
65.39
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141750
EG-Index-Nummer:
231-175-3
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
ACS reagent
Agentur
meets USP/NF
Assay
≥99.8% (complexometric)
Form
granular
Farbe
silver
bp
906 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
419 °C
Kationenspuren
Fe: ≤0.01%
Pb: ≤0.01%
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
InChI
1S/Zn
InChIKey
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Hinweis zur Analyse
Assay (complexometric): 99.8% min
Color: Silver metallic
Form: Granular
Iron (Fe): 0.01% max
Lead (Pb): 0.01% max
Mesh size (18-40): 70% min
Suitability for determination of arsenic (As): To pass test (limit 0.1 ppm)
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable