31653
Zink
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.9%, granular
Synonym(e):
Zn
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
puriss. p.a.
Qualitätsniveau
Agentur
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Dampfdruck
1 mmHg ( 487 °C)
Assay
≥99.9%
Form
granular
Eignung der Reaktion
core: zinc
reagent type: catalyst
Widerstandsfähigkeit
5.8 μΩ-cm, 20°C
bp
907 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
420 °C (lit.)
Dichte
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
Kationenspuren
As: ≤0.1 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Sn: ≤10 mg/kg
SMILES String
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChIKey
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?