Wichtige Dokumente
YY1432214-M
Millipore
Cartridge Housing Gasket 6 in. Silicone TC
Größe auswählen
1 EACH
426,00 €
426,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EACH
426,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
40161525
eCl@ss:
32031603
426,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Durchmesser
6 in.
Qualitätsniveau
Kompatibilität
for use with ST-1 Cartridge Housings
for use with ST-3 Cartridge Housings