Merck
YT30142HW
Millipore
Filtrationssystem für gefährliche Abfallprodukte, 142 mm
USEPA EP Toxicity Test & Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP).
Synonym(e):
Abfallfiltrationssystem
About This Item
UNSPSC-Code:
41116116
eCl@ss:
32161002
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
316 stainless steel
PTFE seal
aluminum leg(s)
molded polypropylene handwheel(s)
Qualitätsniveau
Parameter
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
Höhe
42.2 cm (16.6 in.)
Durchmesser
18.4 cm
Filterdurchm.
142 mm
Filtrationsfläche
120 cm2
Gewicht
12.3 kg (27.1 lb)
Fitting
1/8 in. female NPT drain/vent connection
1.5 in. inlet sanitary flange for 14 mm (9/16 in.) I.D. hose (with clamps and adapters)
1.5 in. inlet/outlet sanitary flange for 14 mm (9/16 in.) I.D. hose (with clamps and adapters)
1.5 in. outlet sanitary flange for 14 mm (9/16 in.) I.D. hose (with clamps and adapters)
1/8 in. female NPT upstream port (for vent/relief)
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Wenn Ihre Abfallproben nicht- oder halbflüchtige Substanzen oder Metalle enthalten, verwenden Sie dieses Filtrationssystem für gefährliche Abfallprodukte zur Trennung, Extraktion und Filtration. Das System wurde in Zusammenarbeit mit der US-amerikanischen Umweltschutzbehörde EPA entwickelt und speziell für das US-amerikanische EPA-Extraktionsverfahren für die Toxizitätsprüfung und Toxizitätsmerkmal-Auslaugungsverfahren (US EPA Extraction Procedure (EP) Toxicity Test and Toxicity Characteristic Leaching Procedure [TCLP]) konzipiert. Das Gerät trennt die Fest- und Flüssigphasen von Abfallproben zwecks Analyse.
Eigenschaften & Vorteile:
•Umfasst einen inneren Halter mit PTFE-Beschichtung zum Vermeiden von Verunreinigungen durch Schwermetalle.
•Ermöglicht das einfache Einsetzen von voluminösen Proben über einen breiten Eingangsport und eine abnehmbaren Oberplatte.
•Für eine leichte Reinigung zerlegbar
Anwendungen:
US-amerikanisches EPA-Extraktionsverfahren für die EP-Toxizitätsprüfung und das Toxizitätsmerkmal-Auslaugungsverfahren
YT31042HW Filtrationssystem für gefährliche Abfallprodukte, 142 mm
Ersatzteile:
YY2214257 Handgriff
YY2004055 1-1/2-Zoll-TC-Silikondichtung
YY2004045 Klemme, 1-1/2-Zoll-TC-Gewinde
YY2214265 O-Ring (2-251), Silikon
YY2214253 O-Ring (2-251), PTFE
YT3014257 Unterlauf-Träger, PTFE-beschichtet
YY2214251 Stützbeine mit Kappen, 3/16-Zoll-Schraubenschlüssel
YY2214252 Handradschlüssel für 142-mm-Halter
Zubehör:
YY2004057 Dichtung, 1-1/2 Zoll, PTFE-beschichtetes Fluorelastomer
XX6700035 Schlauch für Druckgebrauch, 1/2-Zoll-ID
Membranfilter:
AP4014250 Glasfaserfilter ohne Bindemittel, AP40, 142 mm
APFF14250 Glasfaserfilter ohne Bindemittel, APFF, 142 mm
YT310RAHW Drehrührwerk